Learn More
1,2-dichlorobenzène-d4, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359967 5 g 5g
11349967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11359967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042280.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 2199-69-1 | C6H4Cl2 | 151.02 g/mol
Elle est appliquée en spectroscopie RMR.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2199-69-1
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 151.02
Numéro MDL MFCD00037106
Clé InChI RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Synonyme 1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene
CID PubChem 519913
Nom IUPAC dichloro(²H₄)benzene
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichlorobenzene-d4
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,34 g/ml
Point d’éclair 65°C (150°F)
Indice de réfraction 1,5509
Quantité 5 g
Point de fusion -17°C
Point d’ébullition 181°C
Numéro UN UN1591
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 151.03
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement