Learn More
1,2-dichlorobenzène-d4, pour RMN, 98 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10388980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10388980 1 g Flacon en verre 1g
10239893 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10388980 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 321260010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.80€
    90.90€ / 1g
    Économisez 7.90€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 2199-69-1 | C6H4Cl2 | 151.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2199-69-1
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 151.02
Numéro MDL MFCD00037106
Clé InChI RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Synonyme 1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene
CID PubChem 519913
Nom IUPAC 1,2-dichloro-3,4,5,6-tétradeuteriobenzène
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dichlorobenzene-d4
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 98 atom% D
Densité 1,3400 g/ml
Deutérium (D) 97,5% min
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0,2 % max. (coulométrique)
Quantité 1 g
Formule linéaire C6D4Cl2
Poids de la formule 151.04
Qualité RMN