Learn More
1,2-dichlorobenzène-d4 pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Dichlorobenzene-d4 |
| Densité | 1,3400 g/ml |
| Point d’éclair | 65°C |
| Indice de réfraction | 1,5509 |
| Gravité spécifique | 1,34 |
| Quantité | 1 ml |
| CAS | 2199-69-1 |
| Formule moléculaire | C6H4Cl2 |
| Formule linéaire | C6D4Cl2 |
| Numéro MDL | MFCD00037106 |
| Show More |