Learn More
1,2-Dichlorobenzène-d4 (qualité réactif), CDN
Code produit 30314109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30314109 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND11915G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichlorobenzene D4
CAS 2199-69-1
Formule moléculaire C6 2H4 Cl2
Quantité 5 g
Synonyme Benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro-, Benzene-1,2,3,4-d4, dichloro- (7 CI), 5,6-Dichlorobenzene-1,2,3,4-d4, 1,2-Dichlorobenzene-d4, 1,2-Dichlorotetradeuterobenzene, o-Dichlorobenzene-d4, 1,2-Dichlorobenzene D4
Formule InChI InChI=1 S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c(Cl)c1[2 H]
Nom IUPAC 1,2-dichloro-3,4,5,6-tétradéteriobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 151.03
Poids de la formule 149,9941 g/mol
Pourcentage de pureté 99 % d’atomes D, minimum 99 % de pureté chimique