Learn More
1,2-Dichlorobenzène-d4, TRC
Code produit 30378862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30378862 100 mg
30371120 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30378862 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD431872100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2199-69-1
Formule moléculaire C6 2H4 Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 151.03
Synonyme Benzene-1,2,3,4-d4, dichloro- (7CI), 5,6-Dichlorobenzene-1,2,3,4-d4, 1,2-Dichlorobenzene-d4, 1,2-Dichlorotetradeuterobenzene, o-Dichlorobenzene-d4
Nom IUPAC 1,2-dichloro-3,4,5,6-tétradéteriobenzène
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(Cl)c1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichlorobenzene D4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Poids de la formule 149.9941