Learn More
1,2-dichlorobenzène, qualité HPLC, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373547 4 x 1 L 4L
11363547 1 L 1L
11353547 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11373547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 019385.M1
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
1,2-Dichlorobenzene is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-50-1
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 146.998
Numéro MDL MFCD00000535
Clé InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
CID PubChem 7239
ChEBI CHEBI:35290
Nom IUPAC 1,2-dichlorobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichlorobenzene
Point de fusion -18°C
Densité 1.306 g/mL
Point d’ébullition 180°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.551
Quantité 4 x 1 L
Numéro UN UN1591
Beilstein 606078
Merck Index 14,3056
Informations sur la solubilité Miscible with water and most of the organic solvents.
Poids de la formule 147
Pourcentage de pureté ≤98%
Qualité HPLC
Forme physique Liquide