Learn More
1,2-Dichlorobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Dichlorobenzene |
| CAS | 95-50-1 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Cl2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Benzene, o-dichloro- (8CI), 1,2-Dichlorobenzene, Cloroben, Dilatin DB, Dowtherm E, NSC 60644, o-Dichlorobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccccc1Cl |
| Nom IUPAC | 1,2-dichlorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147 |
| Poids de la formule | 145.969 |