Learn More
1,2-dichlorométhane, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12665037 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12665037 1 L Flacon en verre 1L
12602906 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 12665037 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.60€
    49.20€ / 1L
    Économisez 4.40€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-06-2
Formule moléculaire C2H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 98.95
Numéro MDL MFCD00000963
Clé InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1,2-dichloroéthane
SMILES ClCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloroethane
Point de fusion -35,0°C
Densité 1.2500g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 13°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4440 to 1.4460
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Gravité spécifique 1.25
Formule linéaire ClCH2CH2Cl
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Merck Index 15,3851
Point d’ébullition 81.0°C to 85.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 98.96
Pourcentage de pureté 99.50%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dichloroethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dichloroethane