Learn More
1,2-dichlorométhane, 99,5 %, pour usage électronique, sans résidus, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10357071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10357071 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10357071 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 327860010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour un usage électronique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloroethane
Point de fusion -35.0°C
Note relative au nom Residue Free
CAS 107-06-2
% min. CAS 99.4
Acidité 0.001% max.
% max. CAS 100.0
Densité 1.2500g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 13°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4440 to 1.4460
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Gravité spécifique 1.25
Formule moléculaire C2H4Cl2
Formule linéaire ClCH2CH2Cl
Numéro MDL MFCD00000963
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Eau 0.03% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 84
Merck Index 15, 3851
Synonyme ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
Point d’ébullition 81.0°C to 85.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Clé InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCCl
Nom IUPAC 1,2-dichloroéthane
Poids moléculaire (g/mol) 98.95
CID PubChem 11
ChEBI CHEBI:27789
Poids de la formule 98.96
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Électronique