Learn More
1,2-Dichloroéthane 99 + %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10614842 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10614842 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10184130 500 mL Flacon en verre 500mL
10309093 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10614842 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167760025
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-06-2
Formule moléculaire C2H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 98.95
Numéro MDL MFCD00000963
Clé InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
CID PubChem 11
ChEBI CHEBI:27789
Nom IUPAC 1,2-dichloroéthane
SMILES ClCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloroethane
Point de fusion -35.0°C
Note relative au nom 99+%
Absorbance 0.01 max. at 300nm, 0.15 max. at 250nm, 1 max. at 230nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.2500g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 13°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4440 to 1.4460
Résidus après évaporation 0.002% max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 1.25
Formule linéaire ClCH2CH2Cl
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Eau 0.03% max.
Beilstein 01, 84
Merck Index 15, 3851
Point d’ébullition 81.0°C to 85.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 98.96
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectroscopie