Learn More
1,2-dichloroéthane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495113 500 mL 500mL
11405123 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11495113 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12775.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
1,2-Dichloroethane is used to make vinyl chloride and chlorinated solvents (trichloroethane, trichloroethylene, perchloroethylene, and vinylidene) to remove grease, resins, glue and dirt. It is used as a solvent in the manufacture of polystyrene and SBR latex. It is added to leaded petrol as an anti-knock compound. It is also used in polyvinyl chloride (PVC) pipes, packaging materials, furniture, auto mobile parts, wall coverings and housewares. It is also used generally as an intermediate for other organic chemical compounds and as a solvent. It is a useful solvent for the isomer distribution in the acetylation of benzene and toluene under the influence of aluminum chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-dichloroéthane est utilisé pour fabriquer du chlorure de vinyle et des solvants chlorés (trichloroéthane, trichloroéthylène, perchloroéthylène et vinylidène) afin d’éliminer la graisse, les résines, la colle et la saleté. Il est utilisé comme solvant dans la fabrication de polystyrène et de latex SBR. Il est ajouté à l’essence au plomb en tant que composé anti-bruit. Il est également utilisé dans les tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC), les matériaux d’emballage, les meubles, les pièces mobiles automatiques, les revêtements muraux et les articles ménagers. Il est également utilisé généralement comme intermédiaire pour d’autres composés chimiques organiques et comme solvant. Il s’agit d’un solvant utile pour la distribution des isomères dans l’acétylation du benzène et du toluène sous l’influence du chlorure d’aluminium.
Solubilité
Miscible avec du méthanol, de l’éther diéthylique, du n-octanol et de l’acétone. Très légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants, les bases et les métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-06-2
Formule moléculaire C2H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 98.95
Numéro MDL MFCD00000963
Clé InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
CID PubChem 11
ChEBI CHEBI:27789
Nom IUPAC 1,2-dichloroethane
SMILES ClCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloroethane
Point de fusion -35°C
Densité 1.256
Quantité 500 mL
Point d’éclair 15°C (59°F)
Indice de réfraction 1.4448
Formule linéaire ClCH2CH2Cl
Numéro UN UN1184
Beilstein 605264
Merck Index 14,3797
Point d’ébullition 83°C
Informations sur la solubilité Miscible with methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone. Very slightly miscible with water.
Poids de la formule 98.96
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dichloroethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene dichloride