Learn More
1,2-Dichloroéthane, ACS99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411517 1 L 1L
15401517 500 mL 500mL
15431517 4 x 1 L 1L
15421517 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15411517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039121.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Taux maximal d’impuretés : Couleur (APHA) 10, 0,002 % de résidus d’évaporation, acide titrable0,0003meq/g, H2O 0,03 %
Used to make vinyl chloride, and chlorinated solvents(trichloroethane, trichloroethylene, perchloroethylene, and vinylidene), remove grease, resins, glue and dirt. Used as a solvent in the manufacturing of polystyrene and SBR latex. It is added to leaded petrol as an anti-knock compound. It is also used in polyvinyl chloride (PVC) pipes, packaging materials, furniture, auto mobile parts, wall coverings and housewares. It is also used generally as an intermediate for other organic chemical compounds and as a solvent. Used as fumigant residues for wheat, flour, bran, middlings and bread. Used as solvent for the isomer distribution in the acetylation of benzene and toluene under the influence of aluminum chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-06-2
Formule moléculaire C2H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 98.95
Numéro MDL MFCD00000963
Clé InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
CID PubChem 11
ChEBI CHEBI:27789
Nom IUPAC 1,2-dichloroéthane
SMILES ClCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-dichloroéthane
Point de fusion °C to 35°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.256
Quantité 1 L
Point d’éclair 15°C (59°F)
Température d’allumage 440°C (824°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4448
Plage de pourcentage du dosage >99%
Beilstein 605264
Point d’ébullition 83°C
Informations sur la solubilité Miscible in methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone. Very slightly miscible in water.
Poids de la formule 98.96
Qualité ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 2-dichloroéthane