Learn More
1,2-Dichloroéthane D4& Mélange de toluène D8 528 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Dichloroethane D4∣Toluene D8 |
| CAS | 17060-07-0, 2037-26-5 |
| Solvant ou matrice | Methanol |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2-Dichloroethane D4 1000 μg/mL∣Toluene D8 1000 μg/mL |