Learn More
1,2-Dichloroéthane-D4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Dichloroethane D4 |
| CAS | 17060-07-0 |
| Formule moléculaire | C2 2H4 Cl2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Ethane-1,1,2,2-d4, dichloro- (7CI), 1,2-Dichloroethane-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl |
| Nom IUPAC | 1,2-dichloro-1,1,2,2-tétradéterioéthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.98 |
| Poids de la formule | 101.9941 |