Learn More
Acétate de 1,2-dichloroéthanol, TRC
Code produit 30386962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30386962 2.5 g
30386706 1 g
30380606 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30386962 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4346152.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10140-87-1
Formule moléculaire C4H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 157
Synonyme 1,2-Dichloroethyl Acetate
Nom IUPAC 1,2-dichloroéthyle acétate
SMILES CC(=O)OC(Cl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloroethanol Acetate
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H6Cl2O2/c1-3(7)8-4(6)2-5/h4H,2H2,1H3
Poids de la formule 155.9745