Learn More
Alfa Aesar™ 1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene, 97%
Code produit 11440177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440177 5g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11440177 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur B21630.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene
CAS 706-79-6
Point d’ébullition 90°C
Formule moléculaire C5Cl2F6
Numéro MDL MFCD00019302
Quantité 5g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2053012
Synonyme 1,2-dichlorohexafluorocyclopentene, 1,2-dichlorohexafluoro-1-cyclopentene, cyclopentene-26, 1,2-dichlorohexafluorocyclopent-1-ene, 1,2-dichloroperfluorocyclopentene, cyclopentene, 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluoro, cyclopentene, 1,2-dichlorohexafluoro, 1,2-dichlorohexafluorocyclopentene-1, 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopent-1-ene, hexafluoro-1,2-dichloro-1-cyclopentene
Clé InChI ABPBVCKGWWGZDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopentene
Poids moléculaire (g/mol) 244.945
CID PubChem 12815
Poids de la formule 244.95
Pourcentage de pureté 97%