Learn More
1,2-Dichloronaphthalene, TRC
Code produit 30137856
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137856 100 mg 100mg
17982705 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137856 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD436670100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2050-69-3
Formule moléculaire C10 H6 Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 197.06
Synonyme Naphthalene, 1,2-dichloro-, 1,2-Dichloronaphthalene, NSC 90290, PCN 3, 1,2-DiCN, 1,2-DCN, PCN-3
Nom IUPAC 1,2-dichloronaphthalene
SMILES Clc1ccc2ccccc2c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloronaphthalene
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H6Cl2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H
Poids de la formule 195.9847