Learn More
1,2-Dichloropropane, 98 %, pur
Code produit 10740975 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10740975 1 L Flacon en verre 1L
10162520 5 mL Flacon en verre 5mL
10274280 50 mL Flacon en verre 50mL
10137903 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10740975 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113670010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00€
    326.00€ / 1L
    Économisez 29.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 78-87-5 | C3H6Cl2 | 112,98 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-87-5
Formule moléculaire C3H6Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 112.98
Numéro MDL MFCD00000868
Clé InChI KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme propylene dichloride, propane, 1,2-dichloro, propylene chloride, dwuchloropropan, bichlorure de propylene, rcra waste number u083, caswell no. 324, dwuchloropropan polish, alpha,beta-dichloropropane, ccris 951
CID PubChem 6564
ChEBI CHEBI:82163
Nom IUPAC 1,2-dichloropropane
SMILES CC(Cl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dichloropropane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -100.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1560g/mL
Point d’ébullition 95.0°C to 96.0°C
Point d’éclair 15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(Cl)CH2Cl
Indice de réfraction 1.4380 to 1.4400
Quantité 1 L
Beilstein 01, 105
Merck Index 15, 7967
Gravité spécifique 1.156
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 112.99
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement