Learn More
1,2-diéthylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369515 10 g 10g
11359515 2 g 2g
11379515 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11369515 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18775.09
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 135-01-3 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,2-Diethylbenzene is used as an intermediate and a building block in organic synthesis. 1,2-Diethylbenzene is used as one of the chemical composition of essential oils from flower and leaf of korean mint.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-diéthylbenzène est utilisé comme intermédiaire et comme bloc de construction en synthèse organique. Le 1,2-diéthylbenzène est utilisé comme l’une des compositions chimiques des huiles essentielles de la fleur et de la feuille de menthe coréenne.
Solubilité
Miscible à l’alcool, au benzène et au tétrachlorure de carbone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-01-3
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.222
Numéro MDL MFCD00009258
Clé InChI KVNYFPKFSJIPBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-diethylbenzene, benzene, 1,2-diethyl, benzene, diethyl, benzene, o-diethyl, diethylbenzol, unii-25hox6t1lu, 25hox6t1lu, diethylbenzenes mixed isomer, dsstox_cid_7866, dsstox_rid_78595
CID PubChem 8657
Nom IUPAC 1,2-diéthylbenzène
SMILES CCC1=CC=CC=C1CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diethylbenzene
Point de fusion -31°C
Densité 0.88
Point d’ébullition 183°C
Point d’éclair 55°C (131°F)
Indice de réfraction 1.505
Quantité 10 g
Numéro UN UN2049
Beilstein 1904392
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,benzene and carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 97%