Learn More
1,2-difluoro-4-iodobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413754 5 g 5g
11423754 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413754 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11339.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 64248-58-4 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64248-58-4
Formule moléculaire C6H3F2I
Poids moléculaire (g/mol) 239.99
Numéro MDL MFCD00044630
Clé InChI KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
CID PubChem 2724444
Nom IUPAC 1,2-difluoro-4-iodobenzene
SMILES FC1=C(F)C=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Densité 1.99
Point d’ébullition 177°C to 178°C
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.559
Quantité 5 g
Beilstein 2081099
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 239.99
Pourcentage de pureté 99%