Learn More
1,2-difluoro-4-iodobenzène, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 2-Difluoro-4-iodobenzene |
| CAS | 64248-58-4 |
| Densité | 1.9900g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C6H3F2I |
| Formule linéaire | IC6H3F2 |
| Numéro MDL | MFCD00044630 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene |
| Afficher plus |