Learn More
1,2-difluoro-4-nitrobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428913 50 g 50g
11418913 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428913 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11060.18
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 369-34-6 | C6H3F2NO2 | 159.092 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 369-34-6
Formule moléculaire C6H3F2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 159.092
Numéro MDL MFCD00007198
Clé InChI RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-difluoronitrobenzene, benzene, 1,2-difluoro-4-nitro, 1-nitro-3,4-difluorobenzene, 1,2-difluoro-4-nitro-benzene, 3,4-difluoro nitrobenzene, pubchem2290, 3,4-difluornitrobenzene, 3.4-difluoronitrobenzene, 3, 4-difluoronitrobenzene, 3,4-difluoro-nitrobenzene
CID PubChem 123053
Nom IUPAC 1,2-difluoro-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Densité 1.441
Point d’ébullition 76°C to 80°C (8 mmHg)
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.508
Quantité 50 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1944996
Poids de la formule 159.09
Pourcentage de pureté ≥98%