Code produit 10551211
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
10551211
50 mL
Flacon en verre
50mL
10724271
10 mL
Flacon en verre
10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
10551211
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
155150500
Expédition estimée: 25-11-2026Connectez-vous pour voir le stock disponible
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 367-11-3 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS
367-11-3
Formule moléculaire
C6H4F2
Poids moléculaire (g/mol)
114.10
Numéro MDL
MFCD00000284
Clé InChI
GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
o-difluorobenzene, benzene, 1,2-difluoro, benzene, o-difluoro, ortho-difluorobenzene, o-difluoro benzene, difluorobenzene, 1,2-difluoro-benzene, unii-aw7qgmw29c, aw7qgmw29c, 0-difluorobenzene
CID PubChem
9706
ChEBI
CHEBI:38583
Nom IUPAC
1,2-difluorobenzene
SMILES
FC1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau
1, 2-Difluorobenzene
Note relative au nom
98%
% min. CAS
97.5
% max. CAS
100.0
Point de fusion
-34°C
Couleur
Incolore
Densité
1.1580g/mL
Point d’ébullition
92°C
Point d’éclair
2°C
Spectre IR
Authentique
Plage de pourcentage du dosage
98%
Conditionnement
Flacon en verre
Formule linéaire
C6 H4 F2
Indice de réfraction
1.4417 to 1.4437
Quantité
50 mL
Beilstein
05, IV, 637
Gravité spécifique
1.158
Poids de la formule
114.09
Pourcentage de pureté
98%
Forme physique
Liquide
Afficher plus
Afficher moins
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?