Learn More
1,2-difluorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10724271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10724271 10 mL Flacon en verre 10mL
10551211 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10724271 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155150100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 367-11-3 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 367-11-3
Formule moléculaire C6H4F2
Poids moléculaire (g/mol) 114.10
Numéro MDL MFCD00000284
Clé InChI GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-difluorobenzene, benzene, 1,2-difluoro, benzene, o-difluoro, ortho-difluorobenzene, o-difluoro benzene, difluorobenzene, 1,2-difluoro-benzene, unii-aw7qgmw29c, aw7qgmw29c, 0-difluorobenzene
CID PubChem 9706
ChEBI CHEBI:38583
Nom IUPAC 1,2-difluorobenzene
SMILES FC1=CC=CC=C1F
Specifications
Nom chimique ou matériau 1, 2-Difluorobenzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -34°C
Couleur Incolore
Densité 1.1580g/mL
Point d’ébullition 92°C
Point d’éclair 2°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4F2
Indice de réfraction 1.4417 to 1.4437
Quantité 10 mL
Beilstein 05, IV, 637
Gravité spécifique 1.158
Poids de la formule 114.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Difluorobenzene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.