Learn More
1,2-Difluorobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404203 250 g 250g
11484193 10 g 10g
11494193 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404203 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10377.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 367-11-3 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
1,2-Difluorobenzene(1,2-DFB) has been used to study the mechanism of dissociation of o-, m- and p-difluorobenzene ions by threshold photoelectron photoion coincidence spectroscopy. It has been used to study the room temperature adsorption of 1,2-DFB, 1,2-dichlorobenzene and 1,2-dibromobenzene on Si(100)2x1 by X-ray photoelectron spectroscopy and temperature programmed desorption. It is used as solvent in electrochemical studies on transition metal complexes. It is also applied as a solvent useful for electrochemical studies on transition metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2-Difluorobenzène(1,2-DFB) a été utilisé pour étudier le mécanisme de dissociation des ions o-, m- et p-difluorobenzène par spectroscopie de coïncidence photoélectronique de seuil. Il a été utilisé pour étudier l’adsorption à température ambiante de 1,2-DFB, 1,2-dichlorobenzène et 1,2-dibromobenzène sur Si(100)2x1 par spectroscopie photoélectronique à rayons X et désorption programmée à la température. Il est utilisé comme solvant dans les études électrochimiques sur les complexes de métaux de transition. Il est également utilisé comme solvant utile pour les études électrochimiques sur les complexes de métaux de transition.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des sources d’inflammation. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-11-3
Formule moléculaire C6H4F2
Poids moléculaire (g/mol) 114.10
Numéro MDL MFCD00000284
Clé InChI GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-difluorobenzene, benzene, 1,2-difluoro, benzene, o-difluoro, ortho-difluorobenzene, o-difluoro benzene, difluorobenzene, 1,2-difluoro-benzene, unii-aw7qgmw29c, aw7qgmw29c, 0-difluorobenzene
CID PubChem 9706
ChEBI CHEBI:38583
Nom IUPAC 1,2-difluorobenzène
SMILES FC1=CC=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Difluorobenzene
Point de fusion -34°C
Densité 1.171
Point d’ébullition 92°C to 94°C
Point d’éclair 1°C (33°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.444
Quantité 250 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1905113
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 114.09
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Difluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Difluorobenzene