Learn More
1,2-Difluorobenzène, TRC
Code produit 30368903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368903 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368903 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4456551G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Difluorobenzene
CAS 367-11-3
Formule moléculaire C6 H4 F2
Quantité 1 g
Synonyme NSC 10275, o-Difluorobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Fc1ccccc1F
Nom IUPAC 1,2-difluorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 114.093
Poids de la formule 114.0281