Learn More
1,2-Diformylhydrazine, TRC
Code produit 30384012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30384012 100 g
30379620 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30384012 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD447320100G
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-36-4
Formule moléculaire C2H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.07
Synonyme 1,2-Hydrazinedicarboxaldehyde, Bicarbamaldehyde, Diformohydrazide, Diformylhydrazide, Diformylhydrazine, N,N'-Diformylhydrazine, NSC 54729, s-Diformohydrazide, s-Diformylhydrazine
SMILES O=CNNC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diformylhydrazine
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C2H4N2O2/c5-1-3-4-2-6/h1-2H,(H,3,5)(H,4,6)