Learn More
1,2-Dihydro-2-oxo-4-quinolinecarboxylique acide (TRC), TRC
Code produit 30007837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30007837 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4505305G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid
CAS 15733-89-8
Formule moléculaire C10 H7 N O3
Quantité 5 g
Synonyme 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP)
Formule InChI InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
Nom IUPAC 2-hydroxyquinoline-4-acide carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Poids de la formule 189.0426