Learn More
Monohydrate de sel disodique d’acide 1,2-dihydroxybenzène-3,5-disulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490293 100 g 100g
11480293 25 g 25g
11400303 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490293 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11439.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 270573-71-2 | C6H6Na2O9S2 | 332.205 g/mol
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, is used as a colorimetric reagent for iron, manganese, titanium, molybdenum, and complexes of zirconium. It is used as a metal indicator. It is used for Chelate titration, colorimetry, fluorometry and masking reagent. It is used in chemical research, pharmaceutical research and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique de l’acide 1,2-dihydroxybenzène-3,5-disulfonique monohydrate est utilisé comme réactif colorimétrique pour le fer, le manganèse, le titane, le molybdène et les complexes de zirconium. Il est utilisé comme indicateur de métal. Il est employé pour la titration des chélates, la colorimétrie, la fluorométrie et comme réactif de masquage. Il est utilisé dans la recherche chimique et pharmaceutique, ainsi que comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il est aisément soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions normales Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 270573-71-2
Formule moléculaire C6H6Na2O9S2
Poids moléculaire (g/mol) 332.205
Numéro MDL MFCD00007473
Clé InChI ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tiron monohydrate, sodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate hydrate, unii-kht84q5m4r, 4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate, kht84q5m4r, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate hydrate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, 1,3-benzenedisulfonicacid, 4,5-dihydroxy-, sodium salt, hydrate 1:2:1, 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid, sodium salt, sodium salt, hydrate, sdd
CID PubChem 2723960
Nom IUPAC disodium ; 4,5-dihydroxybenzène-1,3-disulfonate ; hydrate
SMILES C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 100 g
Beilstein 4629740
Merck Index 14,9465
Informations sur la solubilité It is readily soluble in water.
Poids de la formule 332.23 (314.21 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic aciddisodium salt monohydrate