Learn More
1,2-diiodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656032 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
20 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
20g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10656032 5 g Flacon en verre 5g
10269293 20 g Flacon en verre 20g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656032 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218400050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 615-42-9 | C6H4I2 | 329.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-42-9
Formule moléculaire C6H4I2
Poids moléculaire (g/mol) 329.91
Numéro MDL MFCD00001038
Clé InChI BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-diiodobenzene, benzene, 1,2-diiodo, benzene, o-diiodo, diiodobenzene, benzene, diiodo, benzene,2-diiodo, pubchem3831, 1,2-diiodobenzene
CID PubChem 11994
Nom IUPAC 1,2-diiodobenzène
SMILES IC1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Diiodobenzene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à jaune
Densité 2.5200g/mL
Point d’ébullition 152°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4I2
Indice de réfraction 1.7176
Quantité 5 g
Beilstein 05, 225
Gravité spécifique 2.52
Poids de la formule 329.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Diiodobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.