Learn More
1,2-diiodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399849 5 g 5g
11389849 1 g 1g
11309859 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399849 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24425.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 615-42-9 | C6H4I2 | 329.91 g/mol
1,2-Diiodobenzene is useful for Suzuki reaction. It is also used in the synthesis of purino[8,9-f] phenanthridines. Further, it acts as a precursor for the synthesis of active pharmaceutical ingredients intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-diiodobenzène est utile pour la réaction Suzuki. Il est également utilisé dans la synthèse des phénanthridines purino[8,9-f]. De plus, il agit comme précurseur pour la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs intermédiaires.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des agents oxydants forts, des acides forts et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-42-9
Formule moléculaire C6H4I2
Poids moléculaire (g/mol) 329.91
Numéro MDL MFCD00001038
Clé InChI BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-diiodobenzene, benzene, 1,2-diiodo, benzene, o-diiodo, diiodobenzene, benzene, diiodo, benzene,2-diiodo, pubchem3831, 1,2-diiodobenzene
CID PubChem 11994
Nom IUPAC 1,2-diiodobenzène
SMILES IC1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diiodobenzene
Densité 2.524
Point d’ébullition 282°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.7165
Quantité 5 g
Beilstein 1855315
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 329.91
Pourcentage de pureté 98%