Learn More
1,2-diiodoéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351996 5 g 5g
11361996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351996 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03019.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 624-73-7 | C2H4I2 | 281.863 g/mol
1,2-Diiodoethane is used as C-X bond formation reagent. It is also used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-diiodoéthane est utilisé comme réactif de formation des liaisons C-X. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Sensible à l’air & la lumière. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts, la chaleur et la lumière. Protège de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-73-7
Formule moléculaire C2H4I2
Poids moléculaire (g/mol) 281.863
Numéro MDL MFCD00001093
Clé InChI GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethane, 1,2-diiodo, ethylene diiodide, ethylene iodide, 1,2-diiodethane, 1,2-diiodo ethane, 1,2-bis iodanyl ethane, ch2ich2i, 1,2-diiodoethane, acmc-1b2u1, ksc358c5b
CID PubChem 12224
Nom IUPAC 1,2-diiodoéthane
SMILES C(CI)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diiodoethane
Point de fusion 80°C to 84°C
Densité 2.13
Quantité 5 g
Beilstein 1730870
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 281.86
Pourcentage de pureté 98%