Learn More
1,2-diiodoéthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10580561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10580561 25 g Flacon en verre 25g
10590561 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10580561 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115140250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 624-73-7 | C2H4I2 | 281.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-73-7
Formule moléculaire C2H4I2
Poids moléculaire (g/mol) 281.85
Numéro MDL MFCD00001093
Clé InChI GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethane, 1,2-diiodo, ethylene diiodide, ethylene iodide, 1,2-diiodethane, 1,2-diiodo ethane, 1,2-bis iodanyl ethane, ch2ich2i, 1,2-diiodoethane, acmc-1b2u1, ksc358c5b
CID PubChem 12224
Nom IUPAC 1,2-diiodoéthane
SMILES C(CI)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Diiodoethane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 80.0°C to 83.0°C
Couleur Marron
Densité 2.1300g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ICH2CH2I
Quantité 25 g
Beilstein 01, 99
Gravité spécifique 2.13
Poids de la formule 281.85
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Diiodoethane
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.