Learn More
1,2-Diiodoéthane, TRC
Code produit 30371341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371341 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371341 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4554841G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diiodoethane
CAS 624-73-7
Formule moléculaire C2H4I2
Quantité 1 g
Synonyme Diiodoethane, Ethylene Iodide
Formule InChI InChI=1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2
SMILES ICCI
Poids moléculaire (g/mol) 281.86
Poids de la formule 281.8402