Learn More
1,2-Diiodoéthane, TRC
Code produit 30386792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386792 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386792 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD455484500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diiodoethane
CAS 624-73-7
Formule moléculaire C2H4I2
Quantité 500 mg
Synonyme Diiodoethane, Ethylene Iodide
Formule InChI InChI=1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2
SMILES ICCI
Poids moléculaire (g/mol) 281.86
Poids de la formule 281.8402