Learn More
1,2-diiodotétrafluoroéthane, 96 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427515 1 g 1g
11434383 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427515 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10954.03
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 354-65-4 | C2F4I2 | 353.825 g/mol
1,2-Diiodotetrafluoroethane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-diiodotétrafluoroéthane est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 354-65-4
Formule moléculaire C2F4I2
Poids moléculaire (g/mol) 353.825
Numéro MDL MFCD00039401
Clé InChI NZXVPCQHQVWOFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-diiodotetrafluoroethane, 1,2-diiodoperfluoroethane, unii-2z13i2welk, ethane, 1,1,2,2-tetrafluoro-1,2-diiodo, 2z13i2welk, acmc-1cknr
CID PubChem 67720
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrafluoro-1,2-diiodoéthane
SMILES C(C(F)(F)I)(F)(F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diiodotetrafluoroethane
Note relative au nom Stabilized with copper
Point de fusion -21°C
Densité 2.629
Point d’ébullition 112°C to 113°C
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.495
Quantité 1 g
Beilstein 1740350
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 353.82
Pourcentage de pureté 96%