Learn More
1,2-diméthoxy-4,5-dinitrobenzène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352577 1 g 1g
11362577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11706.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3395-03-7 | C8H8N2O6 | 228.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3395-03-7
Numéro MDL MFCD00082695
Specifica
Nom chimique ou matériau 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Point de fusion 131°C to 134°C
Formule moléculaire C8H8N2O6
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2055812
Synonyme 4,5-dinitro veratrole, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro-benzene, 4,5-dimethoxy-1,2-dinitrobenzene, 4,5-dinitroveratrole, acmc-1ckho, ghl.pd_mitscher_leg0.933, benzene,1,2-dimethoxy-4,5-dinitro, benzene, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro
Clé InChI WFDHPWTYKOAFBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])OC
Nom IUPAC 1,2-diméthoxy-4,5-dinitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 228.16
CID PubChem 222989
Poids de la formule 228.16
Pourcentage de pureté 96%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.