Learn More
1,2-diméthoxy-4,5-dinitrobenzène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362577 5 g 5g
11352577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11706.06
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3395-03-7 | C8H8N2O6 | 228.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3395-03-7
Numéro MDL MFCD00082695
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Point de fusion 131°C to 134°C
Formule moléculaire C13H12O4S2
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2055812
Synonyme bis phenylsulfonyl methane, methylenebis sulphonyl bisbenzene, benzene, 1,1'-methylenebis sulfonyl bis, bis benzenesulfonyl methane, benzenesulfonyl methanesulfonylbenzene, phenylsulfonyl methyl sulfonyl benzene, bisphenylsulfonylmethane, maybridge3_003227, acmc-1cmc8, bis phenylsulphonyl methane
Clé InChI QCHNSJNRFSOCLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC Benzènesulfonylméthylsulfonylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 296.36
CID PubChem 76948
Poids de la formule 228.16
Pourcentage de pureté 96%