Learn More
1,2-Diméthoxy-4,5-dinitrobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene |
| CAS | 3395-03-7 |
| Formule moléculaire | C8 H8 N2 O6 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8N2O6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(c(cc1OC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 1,2-diméthoxy-4,5-dinitrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.16 |
| Poids de la formule | 228.0382 |