Learn More
1,2-Diméthoxy-4-fluorobenzène, TRC
Code produit 30374838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374838 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4527981G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene
CAS 398-62-9
Formule moléculaire C8H9FO2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H9FO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1ccc(F)cc1OC
Poids moléculaire (g/mol) 156.15
Poids de la formule 156.0587