Learn More
Chlorure de 1,2-diméthyl-1H-imidazole-4-sulfonyle, TRC
Code produit 30377023
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30377023 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377023 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4741635MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl Chloride
CAS 137049-02-6
Formule moléculaire C5 H7 Cl N2 O2 S
Quantité 5 mg
Synonyme 1,2-Dimethylimidazole-4-Sulfonyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-7-5(3-8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3
SMILES Cc1nc(cn1C)S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC Chlorure de 1,2-diméthylimidazole-4-sulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 194.639
Poids de la formule 193.992
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.