Learn More
Chlorure de 1,2-diméthyl-1H-imidazole-4-sulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl Chloride |
| CAS | 137049-02-6 |
| Formule moléculaire | C5 H7 Cl N2 O2 S |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | 1,2-Dimethylimidazole-4-Sulfonyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-7-5(3-8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1nc(cn1C)S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Chlorure de 1,2-diméthylimidazole-4-sulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.639 |
| Poids de la formule | 193.992 |