Learn More
Acide 1,2-diméthyl-1H-imidazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10843391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10843391 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10843391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431160010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 122222-09-7 | C6H8N2O2 | 140.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122222-09-7
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Numéro MDL MFCD16659646
Clé InChI GHSZJLADCHKTGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1,2-dimethylimidazole-5-carboxylic acid, 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1?2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 23361873
Nom IUPAC Acide 2,3-diméthylimidazole-4-carboxylique
SMILES CC1=NC=C(N1C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 218.7°C to 219.6°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.