Learn More
1,2-Diméthyl-5-nitroimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337686
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337686 5 g 5g
11347686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11303.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 551-92-8 | C5H7N3O2 | 141.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 551-92-8
Formule moléculaire C5H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 141.13
Numéro MDL MFCD00047046
Clé InChI IBXPYPUJPLLOIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimetridazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-1h-imidazole, dimetridazol, emtrylvet, emtrymix, emtryl, unizole soluble, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro, 5-nitro-1,2-dimethylimidazole, dimetridazolo
CID PubChem 3090
SMILES CN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
Point de fusion 136°C to 138°C
Quantité 5 g
Beilstein 130665
Merck Index 14,3265
Nom IUPAC 1,2-diméthyl-5-nitroimidazole
Poids de la formule 141.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-dimethyl-5-nitro-1H-Imidazole