Learn More
1,2-Diméthyl-5-nitroimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347686
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347686 25 g 25g
11337686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11303.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 551-92-8 | C5H7N3O2 | 141.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 551-92-8
Formule moléculaire C5H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 141.13
Numéro MDL MFCD00047046
Clé InChI IBXPYPUJPLLOIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimetridazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-1h-imidazole, dimetridazol, emtrylvet, emtrymix, emtryl, unizole soluble, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro, 5-nitro-1,2-dimethylimidazole, dimetridazolo
CID PubChem 3090
SMILES CN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
Point de fusion 136°C to 138°C
Quantité 25 g
Beilstein 130665
Merck Index 14,3265
Nom IUPAC 1,2-dimethyl-5-nitro-1H-imidazole
Poids de la formule 141.13
Pourcentage de pureté 97%