Learn More
1-(2-Dimethylaminoethyl)-5-mercaptotetrazole, TRC
Code produit 30377319
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30377319 25 g
30384911 10 g
30371281 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30377319 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46211025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61607-68-9
Formule moléculaire C5H11N5S
Poids moléculaire (g/mol) 173.24
Synonyme Cefotiam Impurity 17
SMILES CN(C)CCn1nnnc1S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Dimethylaminoethyl)-5-mercaptotetrazole
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C5H11N5S/c1-9(2)3-4-10-5(11)6-7-8-10/h3-4H2,1-2H3,(H,6,8,11)
Poids de la formule 173.0735