Learn More
1,2-diméthylimidazole, plus de 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10153590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10153590 100 g Flacon en verre 100g
10163590 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10153590 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159441000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1739-84-0 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1739-84-0
Formule moléculaire C5H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Numéro MDL MFCD00005294
Clé InChI GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl, imidazole, 1,2-dimethyl, 1h-imidazole, dimethyl, unii-q41bc3grjb, q41bc3grjb, lupragen r dmi, 1,2-dimethylimdazole, 1,2 dimethylimidazole, n,2-dimethylimidazole
CID PubChem 15617
Nom IUPAC 1,2-diméthylimidazole
SMILES CN1C=CN=C1C
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dimethylimidazole
Note relative au nom 96+%
% min. CAS 96+%
Point de fusion 37.0°C to 39.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0840g/mL
Point d’ébullition 205.0°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 23, 66
Gravité spécifique 1.084
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Viscosité 1.57 mPa.s (40°C)
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 96+%
Forme physique Faible masse de fusion
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Dimethylimidazole
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.