Learn More
1,2-diméthylimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404240 25 g 25g
11425567 100 g 100g
11435567 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404240 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23544.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1739-84-0 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
1,2-Dimethylimidazole is used in the synthesis of 1,2-dimethyl-3-n-butylimidazoliumchloride and 1,2-dimethyl-3-n-propylimidazolium chloride. It also can be used in the synthesis of 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazolium chloride and hexafluorophosphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-diméthylimidazole est utilisé dans la synthèse du 1,2-diméthyl-3-n-butylimidazoliumchloride et du chlorure de 1,2-diméthyl-3-n-propylimidazolium. Il peut également être utilisé dans la synthèse du chlorure de 1-(2-méthoxyethyl)-2,3-diméthylimidazolium et de sels d’hexafluorophosphate.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1739-84-0
Formule moléculaire C5H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Numéro MDL MFCD00005294
Clé InChI GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl, imidazole, 1,2-dimethyl, 1h-imidazole, dimethyl, unii-q41bc3grjb, q41bc3grjb, lupragen r dmi, 1,2-dimethylimdazole, 1,2 dimethylimidazole, n,2-dimethylimidazole
CID PubChem 15617
Nom IUPAC 1,2-dimethyl-1H-imidazole
SMILES CN1C=CN=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dimethylimidazole
Point de fusion 35°C to 38°C
Densité 1.084
Point d’ébullition 203°C to 205°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Quantité 25 g
Beilstein 108457
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 98%