Learn More
1,2-Diméthylimidazole, TRC
Code produit 30382094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30382094 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30382094 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4604932.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dimethylimidazole
CAS 1739-84-0
Formule moléculaire C5H8N2
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
SMILES Cc1nccn1C
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Poids de la formule 96.0687