Learn More
1,2-Diméthylisothiourée-HI, TRC
Code produit 30376237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376237 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376237 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD474400100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dimethylisothiourea-HI
CAS 41306-45-0
Formule moléculaire C3H8N2S.HI
Quantité 100 mg
Synonyme 1,2-Dimethylisothiourea Hydriodate
Formule InChI InChI=1S/C3H8N2S.HI/c1-5-3(4)6-2;/h1-2H3,(H2,4,5);1H
SMILES I.CNC(=N)SC
Nom IUPAC N-metilcarbamimidotioato de metilo; yoduro de hidrógeno
Poids moléculaire (g/mol) 232.08
Poids de la formule 231.9531